Merck
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)