ENA370563452
Enamine
1-methoxy-4-methylpentan-3-ol
About This Item
Iupac Name
1-methoxy-4-methyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-6(2)7(8)4-5-9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DKPHCKMCUOOYCS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)