Merck
ENA370563150
Enamine
1-bromo-3-(tert-butoxy)propane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-3-tert-butoxypropane
Inchi Code
1S/C7H15BrO/c1-7(2,3)9-6-4-5-8/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZEABOJSSUMGQAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105215
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)