Merck
ENA370562876
Enamine
3-(decylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.82
Número MDL:
Iupac Name
N-decyl-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H27NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-12-10-13(15)16;/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16);1H
Clave InChI
FFCVEDACWZBZMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106092
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)