ENA369382980
Enamine
2-bromo-1-cyclobutylethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-cyclobutylethanone
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6(8)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
ODPHLRQTQFMNJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)