Merck
ENA369382604
Enamine
2H,3H,4H-pyrido[4,3-b][1,4]thiazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-pyrido[4,3-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H8N2S/c1-2-8-5-6-7(1)10-4-3-9-6/h1-2,5,9H,3-4H2
Clave InChI
SNEVQWCTDCALIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102759
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102759
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)