ENA369382185
Enamine
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c10-4-5-13-8-3-1-2-7(6-8)9(11)12/h1-3,6H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
LMDWJPUBJMKLJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)