Merck
ENA369382088
Enamine
3-butylpiperazin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
Iupac Name
3-butyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-2-3-4-7-8(11)10-6-5-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ZDFBJWGUWVUNDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101719
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)