ENA369382032
Enamine
3-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
mp
99-100
Iupac Name
3-methyl-1-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H18N4/c1-8-7-10(11)14(12-8)9-3-5-13(2)6-4-9/h7,9H,3-6,11H2,1-2H3
Clave InChI
NNBQKNVCHRPVFE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)