Merck
ENA369381997
Enamine
4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.72
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N5.ClH/c11-10(12)15-7-5-14(6-8-15)9-3-1-2-4-13-9;/h1-4H,5-8H2,(H3,11,12);1H
Clave InChI
JGKFPIJCNWEHBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)