ENA369381715
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidin-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-6-9-7-4-3-5-8(9)10/h1H,3-7H2
Clave InChI
CKLYEKVPUJOEPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)