ENA369381709
Enamine
2,3-dichloro-N,N-dimethylquinoxaline-6-sulfonamide
About This Item
mp
140-141
Iupac Name
2,3-dichloro-N,N-dimethyl-6-quinoxalinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3O2S/c1-15(2)18(16,17)6-3-4-7-8(5-6)14-10(12)9(11)13-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ODSUZZOFDSXGGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)