Merck
ENA360887367
Enamine
2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7-6-9(2,3)5-4-8(7)10/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
VIBRIVSJBYFUNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Flash Point
66
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)