Merck
ENA360887215
Enamine
4-methanesulfonylpiperazine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.74
Número MDL:
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-1-piperazinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClN2O4S2/c1-13(9,10)7-2-4-8(5-3-7)14(6,11)12/h2-5H2,1H3
Clave InChI
GRBIWZOPWQAQCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98372
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)