ENA360886977
Enamine
3-hydroxy-2-[(2-methylcyclopropyl)formamido]butanoic acid
About This Item
Iupac Name
N-[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]threonine
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-4-3-6(4)8(12)10-7(5(2)11)9(13)14/h4-7,11H,3H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
Clave InChI
UHBATMQVLULPAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97008
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)