ENA360886695
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethanesulfonyl]piperazine
About This Item
Iupac Name
1-[(2-isopropoxyethyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C9H20N2O3S/c1-9(2)14-7-8-15(12,13)11-5-3-10-4-6-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
CTHKWQWDLKZLBE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)