Merck
ENA360886689
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-5-[(methylamino)methyl]pyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-{[4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinyl]methyl}-N-methylamine
Inchi Code
1S/C8H13ClN4/c1-10-4-6-7(9)11-5-12-8(6)13(2)3/h5,10H,4H2,1-3H3
Clave InChI
RSDXNEBRDGBYHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)