ENA358813231
Enamine
(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
About This Item
mp
66-67
Iupac Name
1-(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2/c7-4-1-3(11-10)2-5(8)6(4)9/h1-2,11H,10H2
Clave InChI
XBHDRYVDGKJDJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97439
Melting Point
66-67
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97439
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)