Merck
ENA358812887
Enamine
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-1,2,3,5-tetrahydro-4H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21FN2O2/c1-10-8-17-13-7-12(16)6-5-11(13)9-18(10)14(19)20-15(2,3)4/h5-7,10,17H,8-9H2,1-4H3
Clave InChI
WEASZJJMWCMTES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97876
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97876
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)