Merck
ENA346975193
Enamine
4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
139-141
Iupac Name
4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-11(2)7-5(3-12)6(8)9-4-10-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
RDLBBVSSNBKZOB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Melting Point
139-141
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)