ENA346975039
Enamine
2-[1-(5-bromofuran-2-yl)-N-phenylformamido]acetic acid
About This Item
Iupac Name
[(5-bromo-2-furoyl)anilino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H10BrNO4/c14-11-7-6-10(19-11)13(18)15(8-12(16)17)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,16,17)
Clave InChI
IIGACMDEBLNYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)