ENA346975000
Enamine
2-[(4-methanesulfonylphenyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
mp
184-186
Iupac Name
2-{[4-(methylsulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S2/c1-20(17,18)11-8-6-10(7-9-11)19-13-5-3-2-4-12(13)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI key
RCNODVTWXOKRAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)