Merck
ENA346974869
Enamine
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)prop-2-enamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.19
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c1-3-10(13)12-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h3-6H,1H2,2H3,(H,12,13)
Clave InChI
ZAIURPIJXWPYMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)