Merck
ENA341297056
Enamine
tert-butyl 2-(3-aminophenyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-aminophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-12(2,3)15-11(14)8-9-5-4-6-10(13)7-9/h4-7H,8,13H2,1-3H3
Clave InChI
SCZSWYDHGXBSOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94397
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94397
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)