Merck
ENA341296698
Enamine
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
185-186
Iupac Name
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-6-8(10(12)13)14-9(11-6)7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
WZSPRJATXFKXHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Melting Point
185-186
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)