ENA341296693
Enamine
4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]aniline
About This Item
mp
44-48
Iupac Name
4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3O/c1-15-6-8-16(9-7-15)10-11-17-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Clave InChI
PODGLCSJCBYFGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94299
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)