Merck
ENA341296505
Enamine
benzyl(2,2-difluoroethyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2,2-difluoroethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
Clave InChI
OUSJSLQIBWQADW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)