ENA341296428
Enamine
1-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H17N3/c1-5-8(10)9-6(2)11-12(4)7(9)3/h8H,5,10H2,1-4H3
Clave InChI
AWGVOPVZUSQWFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)