Merck
ENA341296412
Enamine
(2R)-1-(3-methylbenzoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.27
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-1-(3-methylbenzoyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-9-4-2-5-10(8-9)12(15)14-7-3-6-11(14)13(16)17/h2,4-5,8,11H,3,6-7H2,1H3,(H,16,17)/t11-/m1/s1
Clave InChI
ITKCGEBAAOLKSC-LLVKDONJSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93365
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93365
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)