Merck
ENA341295491
Enamine
4-methoxy-3-[(thiomorpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.35
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2S/c1-16-13-3-2-11(10-15)8-12(13)9-14-4-6-17-7-5-14/h2-3,8,10H,4-7,9H2,1H3
Clave InChI
JYURGPQYEDOSEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)