ENA341295403
Enamine
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
mp
192-197
Iupac Name
2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h5H,1-4H2,(H2,12,13)
Clave InChI
ZBOFTCWMOSKYLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92124
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)