Merck
ENA341295332
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.1
Número MDL:
mp
117-120
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h2H,1,3H2,(H,6,7)
Clave InChI
NFTOEHBFQROATQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966
Melting Point
117-120
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)