Merck
ENA341294830
Enamine
2-methylmorpholine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-4-morpholinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO3S/c1-5-4-7(2-3-10-5)11(6,8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
FYKOGVZTHAJLMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)