Merck
ENA341294794
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MUQVSIADQYTHLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)