ENA341294791
Enamine
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
JVOHBPFLXAVCDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)