Merck
ENA341292599
Enamine
7-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c1-13-6-2-5-12-9-7-8(11)3-4-10(9)13/h3-4,7,12H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
OBRMZRSVQHOTSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87920
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)