Merck
ENA341291641
Enamine
2-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.18
Número MDL:
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]alanine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-5(8(15)16)14-7-3-2-6(4-13-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
URBPETXETAGOGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)