Merck
ENA341291265
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-9(8-10-5-1)3-6-11-7-4-9/h10H,1-8H2
Clave InChI
YOKJEAIVPCOLMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)