Merck
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
Pictogramas
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)