ENA341290665
Enamine
2-chloro-N-[(2-nitrophenyl)methyl]acetamide
About This Item
mp
92.5-94.5
Iupac Name
2-chloro-N-(2-nitrobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-5-9(13)11-6-7-3-1-2-4-8(7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Clave InChI
NNYYDXQBQQLMSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48503
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)