ENA336956391
Enamine
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
About This Item
Iupac Name
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNS/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14)3-2-4-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
Clave InChI
SNUKATAODXKQMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)