Merck
ENA336956356
Enamine
4-[ethyl(phenyl)amino]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número MDL:
Iupac Name
4-(ethylanilino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-2-16(14-6-4-3-5-7-14)15-10-8-13(12-17)9-11-15/h3-12H,2H2,1H3
Clave InChI
DBKDVEPBROVGLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)