Merck
ENA336956195
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropanamido)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-{[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clave InChI
BFCDDEYQCCNMGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)