Merck
ENA336956102
Enamine
4-chloro-2-methyl-6-(propan-2-yloxy)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-isopropoxy-2-methylquinoline
Inchi Code
1S/C13H14ClNO/c1-8(2)16-10-4-5-13-11(7-10)12(14)6-9(3)15-13/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
LSUCFUOMBWNQKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85022
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)