Merck
ENA333559450
Enamine
4-(4-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.32
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO4S/c1-17-10-2-4-11(5-3-10)18-12-6-8-13(9-7-12)19(14,15)16/h2-9H,1H3,(H2,14,15,16)
Clave InChI
IFCYQEUNOAFRTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)