Merck
ENA333558828
Enamine
5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
MDL number:
Iupac Name
5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-11-8-10(13-14-11)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H3,12,13,14)
InChI key
XRFRSAFQLGCWFY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83269
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)