Merck
ENA333558796
Enamine
1-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número MDL:
Iupac Name
1-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10(16)13-4-2-3-5-14(13)11-6-8-12(15)9-7-11/h2-10H,16H2,1H3
Clave InChI
SLHJBVKZPIIYPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)