Merck
ENA333557795
Enamine
2-[(3-bromopropoxy)methyl]oxolane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.11
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3-bromopropoxy)methyl]tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c9-4-2-5-10-7-8-3-1-6-11-8/h8H,1-7H2
Clave InChI
BPBXDWYCBLYUJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)