Merck
ENA333557703
Enamine
2-chloro-N-[1-(2-methylphenyl)ethyl]propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.72
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(2-methylphenyl)ethyl]propanamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-8-6-4-5-7-11(8)10(3)14-12(15)9(2)13/h4-7,9-10H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
JFQPHODKVGGOPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28011
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28011
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)