Merck
ENA333557043
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-2-7(4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H
Clave InChI
SHZZCMTYFATJGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)